Documents
476986
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CH(NH2)CO2H · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
Pf
189 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
Application
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide may be used in the synthesis of metalloaminoacids such as [34S]-enriched methionine (34S-Met), telluromethionine (TeMet) and selenohomolanthionine (SeHLan).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
In vitro translation with [34S]-labeled methionine, selenomethionine, and telluromethionine.
Ogra Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(1), 45-51 (2008)
Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish.
Ogra Y, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22(11), 1390-1396 (2007)