Principaux documents
255386
Sigma-Aldrich
3-Bromobiphenyl
97%
5 G
31,40 €
31,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
31,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.639 (lit.)
pb
103-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Clé InChI
USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Electrochemical immunosensor based on polydopamine coated prussian blue-mesoporous carbon nanocomposite for rapid screening of 3-bromobiphenyl has been reported[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Zihong Sun et al.
Biosensors & bioelectronics, 59, 99-105 (2014-04-09)
A sensitive electrochemical immunosensor for 3-bromobiphenyl (3-BBP) detection was constructed by employing a new polydopamine coated prussian blue-mesoporous carbon (PDOP/PB/CMK-3) nanocomposite as the substrate platform and multi-horseradish peroxidase-double helix carbon nanotubes-secondary antibody (multi-HRP-DHCNTs-Ab2) as the signal label. PB/CMK-3 was firstly
Asami Yoshii et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(14), 2181-2186 (2020-05-26)
Oligo-meta-phenylenes have been designed and synthesized as multipotent base materials of single-layer organic light-emitting devices. Simple molecular structures of oligo-meta-phenylenes composed of linear phenylene arrays benefited from the wealth of modern reactions available for biaryl couplings and were concisely synthesized
Man Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1412, 12-21 (2015-08-19)
A new magnetic porous carbon-doped graphitic carbon nitride nanocomposite and experimental strategies were environment-friendly designed for solid phase extraction of brominated flame retardants from water sample. The easily synthesized and low cost nanocomposite was characterized using techniques, including Fourier transform