253081
Titanium(IV) propoxide
98%
Synonyme(s) :
Tetrapropyl orthotitanate
62,60 €
About This Item
62,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
liquid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
170 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCO[Ti](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.