Principaux documents
510718
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide, polymer
Synonyme(s) :
Tetrabutyl titanate polymer, Tilcom PBT, Titanium tetrabutoxide polymer, Tytan PBT, Tyzor BTP, Tyzor PB, Vertec PBT
250 ML
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
103,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Pf
−39 °C (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Used in the study of thermal properties of siloxane coating KT-30 produced in varying methods.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Hye Yun Jeong et al.
ACS nano, 10(1), 770-777 (2015-12-10)
While transmission electron microscopy and scanning tunneling microscopy reveal atomic structures of point defect and grain boundary in monolayer transition-metal dichalcogenides (TMDs), information on point defect distribution in macroscale is still not available. Herein, we visualize the point defect distribution
S Anantharaj et al.
Biomacromolecules, 13(8), 2446-2455 (2012-06-21)
A new dual ester-urethane melt condensation methodology for biological monomers-amino acids was developed to synthesize new classes of thermoplastic polymers under eco-friendly and solvent-free polymerization approach. Naturally abundant L-amino acids were converted into dual functional ester-urethane monomers by tailor-made synthetic
Mingyu Su et al.
Biological trace element research, 124(2), 173-183 (2008-04-22)
To further evaluate the photosynthetic effects of nanoanatase, the improvement of spinach chloroplast photosynthesis damaged by linolenic acid was investigated in the present paper. Several results showed that after the addition of nanoanatase to the linolenic acid-treated chloroplast, the light
S D Makeev et al.
Klinicheskaia khirurgiia, (1)(1), 19-20 (1989-01-01)
By the method of tissue culture, it is established that the capron threads stained by brilliant green, coated with the chemosorbed substances on the base of titanium alkoxides, polyalkylhydridsiloxanes and polyorganilsiloxanes have no histotoxic properties and can be used in
Jun-Bing Fan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(31), 5805-5807 (2010-07-01)
A low cost and environmentally benign process for tetrabutyl titanate-controlled ring-opening polymerization of epsilon-caprolactone at ambient temperature of 10-40 degrees C is introduced affording poly(epsilon-caprolactone) with pre-designed molecular weights and narrow molecular weight distribution.