Key Documents
175579
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
99%
Synonyme(s) :
Methyltriethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3Si(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.30
Numéro Beilstein :
1742453
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.383 (lit.)
Point d'ébullition
141-143 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethoxymethylsilane is an organosilane that can be used to prepare:
  • An oxidizing catalyst known with excellent features such as selectivity, stability, and recyclability.
  • A hydrogel heterogeneous platinum catalyst applicable in the chemoselective hydrogenation of nitroarenes.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup