Documents
252840
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methyl-2,4-pentanediol
99%
Synonyme(s) :
(−)-Hexylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro Beilstein :
6051650
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D −21°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
197 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
SVTBMSDMJJWYQN-RXMQYKEDSA-N
Description générale
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is a chiral crystallizing agent for protein crystallization.
Application
Chiral reagent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
An overview on 2-methyl-2, 4-pentanediol in crystallization and in crystals of biological macromolecules.
Anand K, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 58(10), 1722-1728 (2002)
Crystallization of lysozyme with (R)-,(S)-and (RS)-2-methyl-2, 4-pentanediol.
Stauber M, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 71(3), 427-441 (2015)