Merck
Passer à
68340
Hexylene glycol
puriss., ≥99.0% (GC)
Hexylene glycol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
30,40 €
500 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
56,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
viscous liquid
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
expl. lim.
7.4 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexylene glycol can also be used as a solvent in the preparation of CuO doped on TiO2/silica gel photocatalyst.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
112100PHR31811308200
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Active Filters
  1. West Nyack NY
    • Reviews 5
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good
    great service with customer service, great service with customer service
    Helpful?