343714
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate
98%
Synonyme(s) :
Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride hydrate
129,00 €
About This Item
129,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Chaîne SMILES
O.Cl[Ru]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.H2O.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;;/h3*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
WGNGRGQLNAWTJI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable