Documents
251348
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
270-274 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1