Principaux documents
250538
Sigma-Aldrich
Ethyl o-tolylacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
76-77 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
HTDQOYWJDUMNHX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl o-tolylacetate has been used in preparation of β-o-tolylethyl alcohol by Bouveault′s method[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
374. Resin acids. Part I. Synthesis of phenanthrene hydrocarbons derived from d-pimaric acid, and a new route to phenanthrene.
Bardhan JC and Sengupta SC.
Journal of the Chemical Society, 2520-2526 (1932)