Principaux documents
250228
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium perrhenate
98%
1 G
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
Clé InChI
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol[1] and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins.[2] Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.[3][4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)