900432
Tetra-n-butylammonium decatungstate
Synonyme(s) :
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, eicosa-μ-oxodi-μ5-oxodecaoxodecatungstate (4:1), 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with tungstic acid (4:1), TBADT, Tetrakis(N,N,N-tributyl-1-butanaminium) tungstate, Tetrakis(tetrabutylammonium) decatungstate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Photocatalysis
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable