Principaux documents
249963
Sigma-Aldrich
Potassium tetranitroplatinate(II)
98%
About This Item
Formule linéaire :
K2Pt(NO2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
Clé InChI
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable