Principaux documents
334472
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Platinic acid
500 MG
129,00 €
2.5 G
442,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
129,00 €
2.5 G
442,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2Pt(OH)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.