339881
Diamminedinitritoplatinum(II) solution
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Synonyme(s) :
diamminebis(nitrito-κN) platinum
355,00 €
About This Item
355,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Concentration
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Densité
1.015 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable