249483
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter