167703
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride
28,70 €
About This Item
28,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter