Principaux documents
244384
Sigma-Aldrich
1-Decyne
98%
Synonyme(s) :
Octylacetylene, n-Octylacetylene
5 G
46,00 €
25 G
106,00 €
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
46,00 €
25 G
106,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.25
Beilstein:
1236372
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39010414
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
174 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
Clé InChI
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Bruce D Phebus et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(40), 17647-17653 (2013-09-18)
Ruthenium nanoparticles were stabilized by the self-assembly of 1-decyne forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds and further functionalized by metathesis reactions with 4-ethynyl-N,N-diphenylaniline (EDPA) and 9-vinylanthracene (VAN). Photoluminescence studies of the resulting bifunctionalized Ru(EDPA/VAN) nanoparticles showed that as both ligands were bound