Principaux documents
248460
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
Triflate de triisopropylsilyl
10 G
127,00 €
50 G
264,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
127,00 €
50 G
264,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.42
Beilstein:
3591541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
97%
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
45-46 °C/0.03 mmHg
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to prepare silyloxy acetylenes from lithium acetylides; the silyloxy acetylenes were then employed in protic acid-promoted cyclizations of arenes, alkynes and olefins.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ryunosuke Kuriki et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(35), 12234-12241 (2020-08-28)
New types of diaryloxystannylenes and -plumbylenes have been synthesized and structurally characterized. Lappert's diaminostannylene and -plumbylene E[N(SiMe3)2]2 (E = Sn, Pb) react with 1,3-diethers of tetrathiacalix[4]arene bearing benzyl or SiiPr3 groups to give the corresponding diaryloxystannylenes and -plumbylenes embedded in
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 74-74 (1991)
Synlett, 435-435 (1993)
Tetrahedron, 62, 11371-11371 (2006)