Documents
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine
99%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H29N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.42
Numéro Beilstein :
1620027
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
67-71 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Clé InChI
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)