549967
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
97%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3
Clé InChI
VYWSYEDVFVGRGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3