142387
2,4,6-Trimethylpyridine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
171-172 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,4,6-Trimethylpyridine can undergo oxidation with potassium permanganate to form 2,4,6-pyridinetricarboxylic acid.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup