Principaux documents
S954896
4,4'-DINITRO-2,2'-BIPYRIDINE-N-OXIDE
AldrichCPR
S954896-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S954896-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H6N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.183
Numéro MDL:
158,00 €