Principaux documents
245674
Sigma-Aldrich
(E)-Benzaldehyde oxime
97% (mixture of cis and trans), (Z)-Benzaldehyde oxime ≤6%
10 G
63,30 €
50 G
271,00 €
63,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
63,30 €
50 G
271,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97% (mixture of cis and trans)
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
pb
104 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Solubilité
methanol: 1 g/10 mL
Groupe fonctionnel
amine
oxime
phenyl
Chaîne SMILES 
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
Clé InChI
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Description générale
The reduction of (E)-benzaldehyde oxime, at various pH, was studied[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
On the electrolytic reduction of oximes and semicarbazones in alkaline solution.
Lund H.
Tetrahedron Letters, 9(33), 3651-3654 (1968)
Moa Andresen Bergström et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2541-2550 (2008-03-29)
Metabolic activation of chemicals (prohaptens) in the skin can cause allergic contact dermatitis. We have explored structure-allergenic activity relationships for seven potential oxime prohaptens using the local lymph node assay and a GSH trapping screen with liver microsomes. The general