Documents
389471
Sigma-Aldrich
Iodure d′éthyltriphénylphosphonium
95%
Synonyme(s) :
ETPPI, Iodure d’éthylphénylphosphonium
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P(I)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.25
Numéro Beilstein :
3659323
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
164-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Application
L′iodure d′éthyltriphénylphosphonium peut être utilisé :
  • Comme catalyseur efficace de la N,N-diméthylation des amines aromatiques primaires en présence de méthyl alkyl carbonates.
  • Un catalyseur de transfert de phase pour la synthèse de 3-hydroxyflavones à partir de chalcones par la réaction d′Algar−Flynn−Oyamada.
Réactif utilisé dans :
  • la synthèse des dérivés de diarylméthine, de sels de phosphonium et de complexes polynucléaires d′halogénure de bismuth(III)
  • Hydrogénation asymétrique
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Phase Transfer Catalysis Extends The Scope of The Algar-Flynn-Oyamada Synthesis of 3-Hydroxyflavones
Nhu D, et al.
Australian Journal of Chemistry, 68(7), 1102-1107 (2015)
Selective N, N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates in the presence of phosphonium salts
Selva M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5770-5773 (2006)