Principaux documents
226432
Sigma-Aldrich
Methyltriphenoxyphosphonium iodide
96%
Synonyme(s) :
Triphenyl phosphite methoiodide
10 G
42,50 €
50 G
201,00 €
42,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
42,50 €
50 G
201,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3P(I)(OC6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.22
Beilstein:
3580189
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
142-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Application
Used in the transformation of the 5′-hydroxyl group in nucleosides to the 5′-deoxy-5′-iodo group.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)