Principaux documents
549541
Sigma-Aldrich
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
ATO
25 G
76,30 €
76,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
76,30 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
76,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Composition
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Superficie
47 m2/g
Taille des particules
<50 nm
Chaîne SMILES 
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
Clé InChI
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable