Principaux documents
242659
Sigma-Aldrich
2-Bromothiophenol
97%
Synonyme(s) :
2-Bromobenzenethiol
10 G
107,00 €
50 G
365,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
107,00 €
50 G
365,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.07
Beilstein:
2039769
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.635 (lit.)
pb
128-130 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Sc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clé InChI
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromothiophenol (2-Bromobenzenethiol) reacts with 4-(4-bromo-3-nitro-phenyl)morpholine to form nitro-sulphide[1].
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Phenothiazynes: preparation of 2-and 3-tertiary aminophenothiazines.
Jones DH.
Journal of the Chemical Society, 132-137 (1971)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been