234478
1-Chloro-3-iodopropane
99%
Synonyme(s) :
Trimethylene chloroiodide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.8 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
170-172 °C (lit.)
Densité
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase)
- interesting ″proton sponge″ type molecule quino[7,8-h]quinoline
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter