222429
5-Methylisatin
95%
Synonyme(s) :
5-Methylindole-2,3-dione, NSC 9398
105,00 €
About This Item
105,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange to red
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(11)9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
dione) in body fluids by capillary column gas chromatography-mass spectrometry (GC—MS)[2].
- Antimycobacterial agents
- Promoters of central nervous system (CNS) depression in mice
- Inhibitors of TAK1 kinase
- Anti-human immunodeficiency virus (HIV) agent
- Potent herpes simplex virus (HSV) inhibitors
- Antimicrobial agents
- IKKβ inhibitors
- Potential drug to combat human immunodeficiency virus-tuberculosis (HIV-TB) coinfection
- Cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitors
- Antibacterial and anticancer agents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable