Principaux documents
T49409
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
98%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tri-t-butylphenol, 2,4,6-Tri-tert-butyl-1-hydroxybenzene, 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol, 2,4,6-Tritert-butylphenol
100 G
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
124,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.43
Beilstein:
1913256
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
277 °C (lit.)
Pf
125-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
Clé InChI
PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
David E Lansky et al.
Inorganic chemistry, 45(13), 5119-5125 (2006-06-20)
High-valent metal-oxo complexes are postulated as key intermediates for a wide range of enzymatic and synthetic processes. To gain an understanding of these processes, the reactivity of an isolated, well-characterized Mn(V)-oxo complex, (TBP8Cz)MnVO (1), (TBP8Cz = octakis(para-tert-butylphenyl)corrolazinato(3-)) has been examined.
K Matsumoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 16(4), 167-179 (1991-11-01)
In order to study the chronic toxicity of 2, 4, 6-tri-tert-butylphenol (TTBP), groups of 40 Slc: Wistar rats of either sex were fed diet containing 0, 30, 100, 300 or 1000 ppm of TTBP for up to 24 months. Hematological
Mian Guo et al.
Nature communications, 3, 1190-1190 (2012-11-15)
Different metalloporphyrin model compounds have been synthesized to study the mechanisms of cytochrome P450s with various terminal oxidants, and numerous intermediates have been reported. However, the detailed mechanism of the oxygen atom transfer from iodosylarene to the substrates remains unclear.
A L Wilcox et al.
Chemical research in toxicology, 6(4), 413-416 (1993-07-01)
13-Hydroperoxyoctadeca-9,11,15-trienoic acid was reacted with a catalytic amount of 5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride in dichloromethane containing 2,4,6-tri-tert-butylphenol. The principal products were identified as 13-oxooctadeca-9,11,15-trienoic acid, 13-oxotrideca-9,11-dienoic acid, and a series of isomeric epoxyaryl ethers [9-(2,4,6-tri-tert-butylphenoxy)-12,13-epoxyoctadec-10-enoic acids and 11-(2,4,6-tri-tert-butylphenoxy)-12,13-epoxyoctadec-9-enoic acids]. The epoxyaryl
Yoshinori Kadoma et al.
Chemosphere, 74(5), 626-632 (2008-12-17)
To clarify the mechanism of phenol toxicity, the radical-scavenging activity of 2- or 2,6-di-tert-butyl- and 2-methoxy-substituted phenols was investigated by combining two distinct approaches: first, the induction period method for methacrylate polymerization initiated by benzoyl peroxide or 2,2'-azobisisobutyronitrile; and secondly