158798
Pentafluoropyridine
≥99%
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine, Perfluoropyridine
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
Densité
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Clé InChI
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup