232297
Benzenesulfonyl isocyanate
95%
211,00 €
About This Item
211,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
130 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup