228052
Methylphosphonic dichloride
98%
Synonyme(s) :
Dichloromethylphosphine oxide, Methanephosphonyl chloride, Methylphosphonodichloridic acid, Methylphosphonyl chloride, Methylphosphonyl dichloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
760 mmHg ( 163 °C)
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pb
163 °C (lit.)
Pf
35-37 °C
Densité
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3
Clé InChI
SCLFRABIDYGTAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges