Documents
579440
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) methylphosphonate
98%
Synonyme(s) :
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) P-methylphosphonate
About This Item
Formule linéaire :
(CF3CH2O)2P(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.339 (lit.)
Point d'ébullition
183-184 °C (lit.)
Pf
24-28 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
Clé InChI
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Flame-retardant additive for lithium-ion electrolytes
Used as homogenous organic catalytic system and as a catalyst for phosphorylation of polyfluoroalkanols
Reactant for:
  • Synthesis of fluorescently labeled discodermolide for studying its binding to tubulin
  • Cross metathesis / phosphonate-based intramolecular olefination
  • Olefination for the synthesis of the anticancer microtubule-stabilizing macrolide, (-)-dictyostatin
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter