8.20709
Isatin
for synthesis
Synonyme(s) :
Isatin
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
Pf
199-204 °C
Température de transition
flash point 200 °C
Solubilité
2 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
Clé InChI
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1