Principaux documents
140589
Sigma-Aldrich
5-Iodoisatin
technical grade
5 G
44,20 €
25 G
104,00 €
44,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
44,20 €
25 G
104,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
44,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
276-280 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
ketone
Chaîne SMILES 
Ic1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4INO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Clé InChI
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with:
  • phenol yields 5-iodophenolisatin[1]
  • malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
CCCLXXXVII.-The relative stability of the quinolone and indolinone rings.
Aeschlimann JA.
Journal of the Chemical Society, 129, 2902-2912 (1926)
THE PREPARATION OF CERTAIN IODINATED DERIVATIVES OF PHENOLISATIN.
Sumpter WC.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3766-3768 (1932)