Principaux documents
21612
Sigma-Aldrich
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
(S)-3-Amino-hexahydro-2-azepinone hydrochloride, L-Lysine lactam hydrochloride
1 G
134,00 €
5 G
590,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
134,00 €
5 G
590,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.63
Beilstein:
4820243
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (AT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
Application
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride can be used to introduce caprolactam moiety during the total synthesis of bengamides, which are bioactive compounds naturally found in marine sponges.[1][2][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Total synthesis of bengamide E
Liu W, et al.
Tetrahedron Letters, 43(8), 1373-1375 (2002)
Total synthesis of bengamide E and analogues by modification at C-2 and at terminal olefinic positions
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9514-9520 (2005)
A diversity-oriented synthetic approach to bengamides
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
Tetrahedron Letters, 46(7), 1131-1135 (2005)