214531
Acid Orange 8
Dye content 65 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 65%
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, red-orange
λmax
490 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 261-267 nm in water at 0.01499 g/L
≥15000 at 486-492 nm in water at 0.01499 g/L
≥23000 at 226-232 nm in water at 0.01499 g/L
≥6000 at 306-312 nm in water at 0.01499 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O4S.Na/c1-11-10-13(24(21,22)23)7-8-15(11)18-19-17-14-5-3-2-4-12(14)6-9-16(17)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/b19-18+;
Clé InChI
WPWNIQBSYQVEKJ-LTRPLHCISA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable