R8001
Remazol Brilliant Blue R
Powder
Synonyme(s) :
Reactive Blue 19
73,00 €
About This Item
73,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Remazol Brilliant Blue R, anthraquinone dye
Forme
powder
Composition
Dye content, ~40-65%
Solubilité
water: 1 mg/mL, blue
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H18N2O11S3.2Na/c23-20-17(37(29,30)31)11-16(18-19(20)22(26)15-7-2-1-6-14(15)21(18)25)24-12-4-3-5-13(10-12)36(27,28)9-8-35-38(32,33)34;;/h1-7,10-11,24H,8-9,23H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable