Principaux documents
213934
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Synonyme(s) :
Bis(triphenylphosphine)nickel(0)dicarbonyl, Dicarbonylbis(triphenylphosphine)nickel(0), Nickel(0)bis(triphenylphosphine) dicarbonyl
10 G
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
112,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2Ni(CO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
206-209 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
Clé InChI
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Cyclotrimerization reactions
  • Cyclooligomerization reactions
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :