Principaux documents
176672
Sigma-Aldrich
Methyl formate-d
99 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl deuterioformate
5 G
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
164,00 €
About This Item
Formule linéaire :
DCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pression de vapeur
9.34 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3435 (lit.)
pb
34 °C (lit.)
Pf
-100 °C (lit.)
Densité
0.990 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-32 °C - closed cup