213837
1-Piperidinecarbonitrile
99%
Synonyme(s) :
1-Cyanopiperidine, NSC 26965, Pentamethylenecyanamide
123,00 €
About This Item
123,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pb
102 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H10N2/c7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
Clé InChI
NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Cycloaddition reactions
Ring-expansion reactions of tungsten complexes
N-CN bond cleavage
Retro-Diels-Alder reactions
Regioselective electrochemical α-methoxylation
Synthesis of de-O-chloroacetylation reagents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup