Principaux documents
328472
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-cyanamide
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2NCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.4076 (lit.)
Densité
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
OAGOUCJGXNLJNL-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.00 °C - closed cup