Principaux documents
R262102
5-METHYL-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-ISOBENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.178
Numéro MDL:
29,20 €