Principaux documents
529575
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride hydrate
99.995% trace metals basis
10 G
69,10 €
50 G
240,00 €
69,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
69,10 €
50 G
240,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CdCl2.xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.32 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
69,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.3 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Leena Sivula et al.
Chemosphere, 210, 304-311 (2018-07-14)
Increasing metal consumption is driving the introduction of new techniques such as biomining to exploit low grade ores. The biomining impacts notably aquatic ecosystems, yet, the applicability of ecotoxicological tests to study the complex mixture effects of mining waters is
Olga Guselnikova et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(9) (2019-05-10)
In this contribution, we propose a novel functional surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) platform for the detection of one of the most hazardous heavy metal ions, Hg2+. The design of the proposed sensor is based on the combination of surface plasmon-polariton
Alan Kania et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(28), 5362-5375 (2020-06-14)
Binge-eating disorder is the most common eating disorder. Various neuropeptides play important roles in the regulation of feeding behavior, including relaxin-3 (RLN3), which stimulates food intake in rats through the activation of the relaxin-family peptide-3 receptor (RXFP3). Here we demonstrate
Beth A McNally et al.
The Journal of physiology, 598(9), 1775-1790 (2019-06-10)
Circadian oscillations in spontaneous action potential firing in the suprachiasmatic nucleus (SCN) translate time-of-day throughout the mammalian brain. The ion channels that regulate the circadian pattern of SCN firing have not been comprehensively identified. Ca2+ channels regulate action potential activity
Meritxell Navarro-Reig et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(29), 8835-8847 (2015-09-26)
The comprehensive analysis of untargeted metabolomics data acquired using LC-MS is still a major challenge. Different data analysis tools have been developed in recent years such as XCMS (various forms (X) of chromatography mass spectrometry) and multivariate curve resolution alternating
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.