Principaux documents
205605
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
1 G
94,70 €
5 G
112,00 €
94,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,70 €
5 G
112,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C3H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
2039384
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
183-185 °C (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid was used in the structure-activity studies of small carboxylic acids (SCAs). It was also used in the identification of selective orthosteric ligands for both free fatty acid receptor 2 (FFA2) and free fatty acid receptor 3 (FFA3)[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Johannes Schmidt et al.
The Journal of biological chemistry, 286(12), 10628-10640 (2011-01-12)
Free fatty acid receptor 2 (FFA2; GPR43) is a G protein-coupled seven-transmembrane receptor for short-chain fatty acids (SCFAs) that is implicated in inflammatory and metabolic disorders. The SCFA propionate has close to optimal ligand efficiency for FFA2 and can hence
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a