160075
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O2/c11-9(12)10(6-7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Clé InChI
IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable