204315
Selenium dioxide
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 157 °C)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pf
315 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Clé InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis