Principaux documents
162620
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic acid
99%
Synonyme(s) :
Z-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
25 G
71,10 €
71,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
71,10 €
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.23
Beilstein:
2336722
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +8.6°, c = 7 in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
117-119 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Clé InChI
XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Xilong Wu et al.
Advanced healthcare materials, 7(11), e1800121-e1800121 (2018-03-28)
Autophagy is a homeostatic lysosome-dependent metabolic process to eliminate damaged or dysfunctional cellular organelles, which is closely associated with tumor progression. Indocyanine green (ICG) can convert NIR light energy to localized heat for cancer cell and tissue ablation. However, the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1